Learn More
Gallium(III) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 15486675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15486675 5 g 5g
15496675 25 g 25g
15406685 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15486675 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045026.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Catalyst for a number of transformations including the ring opening and recyclization of epoxides and the trimerization of alkynes. It is used to detect the solar neutrions. | CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176.073 g/mol
Gallium(III) chloride is a catalyst for a number of transformations including the ring opening and recyclization of epoxides and the trimerization of alkynes. It is used to detect the solar neutrions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13450-90-3
Formula molecolare Cl3Ga
Molecular Weight (g/mol) 176.073
Numero MDL MFCD00011018
InChI Key UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC Name trichlorogallane
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 201°C
Materiale o nome chimico Gallium(III) chloride
Punto di fusione 78°C
Forma fisica Granules
Quantità 5 g
Imballaggio Ampouled under argon
Sensibilità Moisture sensitive
Gravità specifica 2.47
Densità 2.47
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide
Peso formulazione 176.03
Percent Purity 99.999%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallium(III) chloride, ultra dry
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium trichloride