Learn More
Gallium(III) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11378527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378527 25 g 25g
11358527 5 g 5g
11368527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11378527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035698.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13450-90-3
Formula molecolare Cl3Ga
Molecular Weight (g/mol) 176.073
Numero MDL MFCD00011018
InChI Key UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC Name trichlorogallane
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 201°C
Materiale o nome chimico Gallium(III) chloride
Punto di fusione 78°C
Colore White
Forma fisica Beads
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Very soluble in water. Soluble in benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide
Peso formulazione 176.03
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Ultra dry. White powder/flake/crystalline/beads, etc.
Densità 2.47 g/cm3