Learn More
Gallium(III) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11354908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11354908 25 g 25g
11330558 5 g 5g
11340558 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11354908 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043879.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176.073 g/mol
Gallium(III) chloride is used as lewis acid or precursor of organogallium reagents. It is used in detection of solar neutrinos. It is used in semiconductor devices for microelectronics and optics. It acts as a catalyst for a number of transformations such as the ring opening and recyclization of epoxide or trimerization of alkynes and as diamagnetic analogue for ferric compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13450-90-3
Formula molecolare Cl3Ga
Molecular Weight (g/mol) 176.073
Numero MDL MFCD00011018
InChI Key UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC Name trichlorogallane
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 201°C
Materiale o nome chimico Gallium (III) chloride
Punto di fusione 78°C
Nota nome Ultra dry
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Imballaggio Ampule
Sensibilità Moisture sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 2.47 g/mL
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,4348
Informazioni di solubilità Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulphide.
Peso formulazione 176.03
Percent Purity 99.999%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallium(III) chloride, ultra dry
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium trichloride