Learn More
Gallium(III) fluoride, anhydrous, 99.85% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Gallium(III) fluoride reacts with mineral acids to give hydrofluoric acid. It is used in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Punti di ebollizione | ∼1000°C |
| Materiale o nome chimico | Gallium(III) fluoride |
| Punto di fusione | 800°C (sublimation) |
| Nota nome | Anhydrous |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 5 g |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gallium(III) fluoride, anhydrous
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Gallium fluoride