Learn More
Gallium(III) isopropoxide, mixture of oligomers, 99%
Codice prodotto. 11388018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388018 1 g 1g
11378018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388018 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036583.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4452-61-3 | C3H8GaO | 129.819 g/mol
Gallium(III) isopropoxide can be used to accelerate the drying of paints or printing inks. It is also used as effective catalysts in the conversion of an aldehyde to an ester, ketones to secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4452-61-3
Formula molecolare C3H8GaO
Molecular Weight (g/mol) 129.819
Numero MDL MFCD00144389
InChI Key JTPVILBGRKEEOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-propanol, gallium salt
PubChem CID 122197675
IUPAC Name gallium;propan-2-ol
SMILES CC(C)O.[Ga]
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium(III) isopropoxide
Nota nome Mixture of oligomers
Punto di fusione 72°C
Colore Yellow
Densità 1.35 g/mL
Punti di ebollizione 120°C (1 mm)
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Formula lineare Ga(OC3H7)3
Quantità 1 g
Numero UN UN1993
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità It reacts with water.
Peso formulazione 246.98
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid