Learn More
Gallium(III) nitrate hydrate, 99.9% (metals basis)
Descrizione
Gallium(III) nitrate hydrate is used in the preparation of gallium nitride and other gallium compounds. It acts as a drug used to treat symptomatic hypercalcemia secondary to cancer. It finds application as an antineoplastic agent and also as an acting agent for the treatment of bone-resorptive diseases. It is involved to improve the cultural selectivity of medically significant fungi by suppression of contaminating bacterial flora.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gallium(III) nitrate hydrate |
| Punto di fusione | 110°C (decomposition) |
| Colore | White |
| Forma fisica | Lump |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% (Metal basis) |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| IUPAC Name | gallium(3+) trinitrate |
| Peso formulazione | 255.73 (Anhydrous) |
| Odore | Odorless |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Gallium(III) nitrate hydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Gallium(III) nitratehydrate