Learn More
Gallium(III) oxide, 99.99+%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10780965 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10780965 50 g Flacone in plastica 50g
10338100 5 g Flacone in plastica 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10780965 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 201100500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12024-21-4
Formula molecolare Ga2O3
Molecular Weight (g/mol) 187.44
Numero MDL MFCD00011020
InChI Key AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium(III) oxide
Punto di fusione 1740°C
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 50 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 5.88
Intervallo percentuale saggio 99.99+%
Densità 5.8800g/mL
Formula lineare Ga2O3
Fieser 04,241
Indice di Merck 15, 4382
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids,alkalies
Peso formulazione 187.44
Percent Purity ≥99.99%
Grado Base per metalli in tracce