Learn More
Gallium Indium eutectic, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11331819
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11331819 10 g 10g
11341819 1 g 1g
11351819 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11331819 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012478.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Gallium Indium eutectic, Ga:In; 75.5:24.5 wt%, 10 g, 99.99% (metals basis), 6.2, Hazard Class: 8; Packaging Group: III, 231-163-8, H290-H314-H335, P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c, 15.7 deg.C, MFCD00144387, Liquid | Ga:In; 75.5:24.5 wt%
It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices. Gallium-Indium eutectic top contact, and a halogen light source was used to test P3HT-PCBM organic solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium Indium eutectic
Punto di fusione 15.7°C
Densità 6.2
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (metals basis)
Forma Liquid
Formula molecolare Ga:In; 75.5:24.5 wt%
Numero MDL MFCD00144387
Informazioni di solubilità Insoluble in water or organic solvents.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallium Indium eutectic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium, Indium