Learn More
Gallium Indium Tin eutectic, 99.99% (metals basis)
Descrizione
Gallium-Indium eutectic (EGAIn) is an electrically conductive fluid metal. It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gallium Indium Tin eutectic |
| Punto di fusione | 10.7°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 10 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% (Metals basis) |
| Formula molecolare | Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.% |
| Numero MDL | MFCD00144388 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water or organic solvents. |
| Odore | Odorless |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Gallium Indium Tin eutectic
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Gallium