Learn More
Gallium ingot, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 15420987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15420987 25 g 25g
11361238 50 g 50g
15430987 250 g 250g
11371238 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15420987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010187.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-55-3
Formula molecolare Ga
Molecular Weight (g/mol) 69.72
Numero MDL MFCD00134045
InChI Key GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC Name gallium
SMILES [Ga]
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium ingot
Colore Gray-Silver
Quantità 25 g
Forma Ingot
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2803
Percent Purity 99.999%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallio
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.