Learn More
Gallium Standard: Ga @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, 0.5% HCl, VHG™
Codice prodotto. 17958159
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17958159 100 mL 100mL
17939279 50 mL 50mL
17918619 500 mL 500mL
17927189 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17958159 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPGANH100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Gallium Standard: Ga @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, 0.5% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium
CAS 7440-55-3
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Gallium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Ga
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Ga
InChI Formula InChI=1S/Ga
SMILES [Ga]
IUPAC Name gallium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 69.723
Quantità 100 mL
Peso formulazione 68.926 g/mol