Learn More
Gallocyanine
Codice prodotto. 10437370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10437370 25 g Bottiglia in vetro 25g
10236200 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10437370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154430250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1562-85-2 | C15H13ClN2O5 | 336.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1562-85-2
Formula molecolare C15H13ClN2O5
Molecular Weight (g/mol) 336.72
Numero MDL MFCD00011926
InChI Key AQSOTOUQTVJNMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallocyanine, gallocyanin, solid violet, 1-carboxy-7-dimethylamino-3,4-dihydroxyphenoxazin-5-ium chloride, gallocyanine bs, gallocyanine dh, fast violet, anthracene blue swgg, alizarine navy blue at, brilliant chrome blue p
PubChem CID 73801
IUPAC Name 7-(dimethylamino)-4-hydroxy-3-oxophenoxazin-10-ium-1-carboxylic acid;chloride
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)O.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Gallocyanine
Colore Black to Green
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 27, 438
Indice di Merck 15, 4385
Peso formulazione 336.72
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallocyanine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.