Learn More
R&D Systems™ Galloflavin
Product Code. 30001522
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30001522 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30001522 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 4795/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Lactate dehydrogenase inhibitor; impairs aerobic glycolysis
Inhibitor of human lactate dehydrogenase (LDH) (Ki values are 5.46 and 15.1 μM for LDH-A and LDH-B, respectively, in competition with pyruvate). Inhibits lactate production and decreases ATP synthesis in PLD/PRF/5 cells; thought to decrease cell viability via impairment of aerobic glycolysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 568-80-9
Quantity 10 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C12H6O8
Formula Weight 316.26
Purity >95%
Molecular Weight (g/mol) 278.17
Chemical Name or Material Galloflavin
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.