Learn More
Galloflavin, TRC
Codice prodotto. 30240948
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240948 100 mg 100mg
30240699 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30240948 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG190550100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 568-80-9
Formula molecolare C12H6O8
Molecular Weight (g/mol) 278.17
Sinonimo 3,8,9,10-Tetrahydroxypyrano[3,2-c][2]benzopyran-2,6-dione, NSC 107022
IUPAC Name 3,8,9,10-tetrahydroxypyrano[3,2-c]isochromene-2,6-dione
SMILES OC1=CC2=C(OC1=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3C(=O)O2
Specifica
Materiale o nome chimico Galloflavin
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H6O8/c13-4-1-3-7(9(16)8(4)15)10-6(19-11(3)17)2-5(14)12(18)20-10/h1-2,13-16H
Peso formulazione 278.0063