Learn More
WTW™ Sensore galvanico di ossigeno disciolto per misuratori di conduttività e multiparametro WTW™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10769361
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1.5 m
3 m
6 m
10 m
15 m
Include:
1 exchange membrane head
3 exchange membrane heads
Soluzione per pulizia cavo L da 1.5 m, lamina abrasiva, 3 teste membrana intercambiabili ed elettrolita
Soluzione per pulizia cavo L da 3 m, lamina abrasiva, 3 teste membrana intercambiabili ed elettrolita
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) cavo Include unitSize
10769361 1.5 m Soluzione per pulizia cavo L da 1.5 m, lamina abrasiva, 3 teste membrana intercambiabili ed elettrolita Pezzo
10503833 3 m 1 exchange membrane head Pezzo
10235731 10 m 3 exchange membrane heads Pezzo
10776701 15 m 3 exchange membrane heads Pezzo
10470632 3 m Soluzione per pulizia cavo L da 3 m, lamina abrasiva, 3 teste membrana intercambiabili ed elettrolita Pezzo
10491592 6 m 3 exchange membrane heads Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10769361 Fornitore WTW™ N. del fornitore 201533
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get accurate testing results for water and waterous solutions with these membrane-covered galvanic dissolved oxygen sensors that are low maintenance and no polarizarion time required.
  • Dissolved oxygen sensor with integrated temperature compensation and membrane leak monitoring
  • Can be used in the lab as well as in the field
  • Features include a quick response time (t99<60 s) and low-maintenance operation
  • Fields of use include surface waters, measurements in wastewater treatment plants, BOD directions
  • Filled with electrolyte and achieves a long dwelling time up to 6 months
  • Calibration vessel is part of the delivery
  • For use with conductivity and multiparameter meters
  • Includes Cable, Cleaning solution, abrasive foil, exchange membrane head(s) and electrolyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Include Soluzione per pulizia cavo L da 1.5 m, lamina abrasiva, 3 teste membrana intercambiabili ed elettrolita
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori di conduttività e multiparametrici