Learn More
asecos™ Galvanised Steel Spray Can
Codice prodotto. 17856446 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
Colore:
Giallo
Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore unitSize
17856446 1 L Giallo Pezzo
17876566 2 L Giallo Pezzo
17846356 1 L Gray Pezzo
17886536 2 L Gray Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17856446 Fornitore asecos™ N. del fornitore 23137
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Galvanised Steel Spray Can is ideal for economical and controlled spraying of surfaces and parts to be cleaned.
  • Spray attachment made of plastic with adjustable nozzle.
  • Integrated plastic pump.
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents.
Specifica
Product Type Spray Can
Capacità (sistema imperiale) 0.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Giallo
Da utilizzare con (applicazione) Spray cleaning surfaces sparingly and in measured doses
Materiale Acciaio
Larghezza (sistema imperiale) 6.38 in.
Larghezza (sistema metrico) 162.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Altezza (sistema metrico) 300.00 mm
Peso (sistema imperiale) 1.65 lb.
Peso (sistema metrico) 0.75 kg