Learn More
asecos™ Galvanised Steel Spray Can
Codice prodotto. 17886536 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
Colore:
Giallo
Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
17886536 2 L Gray Pezzo
17856446 1 L Giallo Pezzo
17876566 2 L Giallo Pezzo
17846356 1 L Gray Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17886536 Fornitore asecos™ N. del fornitore 23139
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Galvanised Steel Spray Can is ideal for economical and controlled spraying of surfaces and parts to be cleaned.
  • Spray attachment made of plastic with adjustable nozzle.
  • Integrated plastic pump.
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents.
Specifica
Product Type Spray Can
Capacità (sistema imperiale) 0.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Spray cleaning surfaces sparingly and in measured doses
Materiale Acciaio inossidabile
Larghezza (sistema imperiale) 6.22 in.
Larghezza (sistema metrico) 158.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.58 in.
Altezza (sistema metrico) 345.00 mm
Peso (sistema imperiale) 2.20 lb.
Peso (sistema metrico) 1 kg