Learn More
Brady™ Galvanized Steel Lockout Cable
Codice prodotto. 11771885 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2.44 m
3.05 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11771885 3.05 m Pezzo
11761885 2.44 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11771885 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.40€
    23.29€ / pezzi 1
    Risparmia 2.11€
    8% Sconto
In stock
Cavo aggiuntivo
  • Additional cable.
Specifica
Product Type Lockout Cable
Colore Silver
Materiale Galvanized Steel
Descrizione Dimensions: 3.2 dia. x 3000mmL
Diametro (sistema imperiale) 0.13 in.
Diametro (sistema metrico) 3.18 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.01 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 3.05 m
Quantità 1 Ea.