Learn More
Justrite™ Galvanized-Steel Oily Waste Safety Cans
Codice prodotto. 12933555
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.6 l
23 l
38 l
80 l
Colore:
Giallo
Rosso
Tipo di chiusura:
Coperchio con azionamento a pedale
Coperchio con azionamento manuale
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Tipo di chiusura Dimensione della confezione
12933555 38 l Rosso Coperchio con azionamento a pedale Pezzo
11963589 38 l Giallo Coperchio con azionamento a pedale Pezzo
12953555 80 l Rosso Coperchio con azionamento a pedale Pezzo
11983639 23 l Giallo Coperchio con azionamento a pedale Pezzo
12913555 7.6 l Rosso Coperchio con azionamento manuale Pezzo
12923555 23 l Rosso Coperchio con azionamento a pedale Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12933555 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 09300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.39€
    106.58€ / pezzi 1
    Risparmia 76.81€
    41% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Per lo smaltimento sicuro di rifiuti oleosi, tessuti con solventi e stracci per pulizia. I contenitori di sicurezza per rifiuti oleosi in acciaio galvanizzato hanno un'apertura massima di 60 gradi e rimangono chiusi quando non vengono utilizzati.
Fondo sollevato e ventilato per agevolare la circolazione dell'aria e impedire combustioni spontanee.
  • Robusto corpo in acciaio galvanizzato senza piombo con nervature rinforzate
  • Etichetta di sicurezza in tre lingue
  • Chiusura automatica di facile apertura mediante pedale
Order Info
Tanica di sicurezza da 6 galloni (23 l) disponibile anche con leva manuale.
Certifications
Omologazione FM. Registrazione UL su tutte le taniche (tranne per 19-038-295).
Specifica
Capacità (sistema metrico) 38 l
Certificazione/Conformità FM, UL, OSHA
Tipo di chiusura Coperchio con azionamento a pedale
Diametro (sistema metrico) esterno 35.4 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 13.9 in.
Capacità (sistema imperiale) 10 galloni
Colore Rosso
Finitura Rivestimento a polvere
Altezza (sistema metrico) 46.7 cm
Quantità Ciascuno
Forma Rotondo
Warranty 10 anni
Peso (sistema imperiale) 12 libbre
Peso (sistema metrico) 5.4 kg
Include Nervature rinforzate, etichetta di sicurezza in tre lingue
Da utilizzare con (applicazione) Per lo smaltimento sicuro di rifiuti oleosi, tessuti con solventi e stracci per pulizia
Altezza (sistema imperiale) 18.25 in.
Materiale Acciaio
Product Type Contenitore di sicurezza con fondo ventilato per rifiuti oleosi