Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Aste di supporto in acciaio galvanizzato
Codice prodotto. 10232911
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
550 mm
600 mm
750 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10232911 750 mm Pezzo
10211831 600 mm Pezzo
10638752 550 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10232911 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 2103
Spedizione stimata: 24-09-2026
Support your M10 laboratory stand bases with Usbeck Laborgeraete™ Galvanized Steel Support Rod for Stand Base. The rod has an internal diameter of 12mm.
  • Steel, zinc plated
  • Threaded M 10
  • Ø 12 mm
Specifica
Materiale Acciaio galvanizzato
Lunghezza (sistema metrico) 750 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Product Type Asta di supporto
Da utilizzare con (apparecchiatura) M10 stand base
Quantità 1 ciascuno