Learn More
Gamithromycin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485146
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16485146 100 mg 100mg
16484188 10 mg 10mg
16480126 2 mg 2mg
16470537 50 mg -
16466907 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16485146 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY108365
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Gamithromycin is an antimicrobial agent which can inhibit the growth of MmmSC strains B237 and Tan8 with MICs of 0.00012 and 0.00006 μg/mL, respectively.
Gamithromycin is an antimicrobial agent which can inhibit the growth of MmmSC strains B237 and Tan8 with MICs of 0.00012 and 0.00006 μg/mL, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Gamithromycin
Forma fisica Solid
CAS 145435-72-9
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C40H76N2O12
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo ML-1709460
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (128.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)O1)N(C)C)[C@]1([H])O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@@H]([C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)CN(CCC)[C@H](C)C[C@]2(O)C)CC)=O)C)O[C@@]3([H])C[C@](C)([C@@H](O)[C@H](C)O3)OC)C
Molecular Weight (g/mol) 777.04
Peso formulazione 777.04
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only