Learn More
gamma-Benzyl L-glutamate, 99%
Codice prodotto. 10424345 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10424345
Marca: Thermo Scientific Acros 225670010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1676-73-9 | C12H15NO4 | 237.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1676-73-9
Formula molecolare C12H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 237.25
Numero MDL MFCD00002633
InChI Key BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Sinonimo h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
PubChem CID 122337
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico γ-Benzyl L-glutamate
Nota nome 99+%
Punto di fusione 162°C to 167°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2O2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica +27.20° (20°C c=2,1N HCL)
Rotazione specifica + 27.2
Peso formulazione 237.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder