Learn More
gamma-BHC, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 12989434 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12989434 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12989434 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore S485
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
gamma-BHC58-89-91000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico g-BHC
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 58-89-9, 67-56-1
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare C6H6Cl6
Numero MDL MFCD00135947
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molecular Weight (g/mol) 290.81
PubChem CID 727
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:24536
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • gamma-BHC
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: gamma-HCH or gamma-BHC, methanol
Product intended for laboratory use only