Learn More
gamma-Bisabolene (Mixture of Isomers) (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30135864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135864 1 g 1g
30138232 500 mg 500mg
30011335 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135864 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB3997951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 495-62-5
Formula molecolare C15H24
Molecular Weight (g/mol) 204.35
Sinonimo 2-Methyl-6-(4-methyl-3-cyclohexen-1-ylidene)-2-heptene, 4-(1,5-Dimethyl-4-hexen-1-ylidene)-1-methylcyclohexene
IUPAC Name 1-methyl-4-(6-methylhept-5-en-2-ylidene)cyclohexene
SMILES CC1=CC/C(CC1)=C(C)/CC/C=C(C)\C
Specifica
Materiale o nome chimico gamma-Bisabolene (Mixture of Isomers)
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8H,5,7,9-11H2,1-4H3
Peso formulazione 204.1878