Learn More
gamma-Bisabolene (Mixture of Isomers) (Technical Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | gamma-Bisabolene (Mixture of Isomers) |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8H,5,7,9-11H2,1-4H3 |
| Peso formulazione | 204.1878 |