Learn More
gamma-CEHC, TRC
Codice prodotto. 30136818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136818 25 mg 25mg
30136224 100 mg 100mg
30009521 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136818 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC24920025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 178167-75-4
Formula molecolare C15H20O4
Molecular Weight (g/mol) 264.32
Sinonimo 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,7,8-trimethyl-2H-1-benzopyran-2-propanoic Acid, (±)-LLU-α, 2,7,8-Trimethyl-2-(β-carboxyethyl)-6-hydroxychroman, Racemic LLU-α
IUPAC Name 3-(6-hydroxy-2,7,8-trimethyl-3,4-dihydrochromen-2-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
Specifica
Materiale o nome chimico gamma-CEHC
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H20O4/c1-9-10(2)14-11(8-12(9)16)4-6-15(3,19-14)7-5-13(17)18/h8,16H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18)
Peso formulazione 264.1362
Percent Purity >95%