Learn More
gamma-Cyclodextrin hydrate
Codice prodotto. 11347666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
11347666 100 mg 100mg
11337666 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11347666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11271.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 91464-90-3 | C48H80O40 | 1297.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91464-90-3
Formula molecolare C48H80O40
Molecular Weight (g/mol) 1297.13
Numero MDL MFCD00149574
InChI Key GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo gamma-cyclodextrin hydrate, 1297.12 anhydrous, gamma-cyclodextrin hydrate, vetec tm reagent grade
PubChem CID 71311509
IUPAC Name 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Tekniske data
Materiale o nome chimico gamma-Cyclodextrin hydrate
Punto di fusione ∽267°C (decomposition)
Quantità 100 mg
Beilstein 5725162
Indice di Merck 14,2718
Optical Rotation +177° (c=1 in Water) on dry basis
Peso formulazione 1297.15 (Anhydrous)
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.