Learn More
gamma-Decanolactone, 98%
Codice prodotto. 11448617
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11448617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19732.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 706-14-9 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 706-14-9
Formula molecolare C10H18O2
Molecular Weight (g/mol) 170.25
Numero MDL MFCD00005404
InChI Key IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo gamma-decalactone, 4-decanolide, gamma-decanolactone, 2 3h-furanone, 5-hexyldihydro, 5-hexyldihydrofuran-2 3h-one, decan-4-olide, 5-hexyldihydro-2 3h-furanone, decanolide-1,4, 2-decalactone, 4-hexyl-4-butanolide
PubChem CID 12813
IUPAC Name 5-hexyloxolan-2-one
SMILES CCCCCCC1CCC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico gamma-Decanolactone
Densità 0.948
Punti di ebollizione 150°C to 153°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 146°C (294°F)
Indice di rifrazione 1.5
Quantità 25 g
Beilstein 117547
Peso formulazione 170.25
Percent Purity 98%