Learn More
gamma-Decanolactone, 98%
Codice prodotto. 11468900
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11468900 5 g 5g
11448617 25 g 25g
11458617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11468900 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19732.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 706-14-9 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 706-14-9
Formula molecolare C10H18O2
Molecular Weight (g/mol) 170.25
Numero MDL MFCD00005404
InChI Key IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo gamma-decalactone, 4-decanolide, gamma-decanolactone, 2 3h-furanone, 5-hexyldihydro, 5-hexyldihydrofuran-2 3h-one, decan-4-olide, 5-hexyldihydro-2 3h-furanone, decanolide-1,4, 2-decalactone, 4-hexyl-4-butanolide
PubChem CID 12813
IUPAC Name 5-hexyloxolan-2-one
SMILES CCCCCCC1CCC(=O)O1
Specifications
Materiale o nome chimico gamma-Decanolactone
Densità 0.948
Punti di ebollizione 150°C to 153°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 146°C (294°F)
Indice di rifrazione 1.5
Quantità 5 g
Beilstein 117547
Peso formulazione 170.25
Percent Purity 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • gamma-Decalactone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: gamma-Decalactone