Learn More
gamma-Glutamylcyclotransferase/CRF21/GGCT Antibody (04), R&D Systems™
Codice prodotto. 18611167 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611167 100 μg 100µL
18625916 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18611167 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306551100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.32€
    369.60€ / 100µL
    Risparmia 43.72€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
gamma-Glutamylcyclotransferase/CRF21/GGCT Monoclonal specifically detects gamma-Glutamylcyclotransferase/CRF21/GGCT in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene gamma-Glutamylcyclotransferase/CRF21/GGCT
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 04
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA 1:1000-1:2000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene gamma-glutamylcyclotransferase, GCTG, GGC, MGC3077
Specie ospite Mouse
Immunogeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human gamma-Glutamylcyclotransferase/CRF21/GGCT (Uniprot#: O75223-1; Met1-Leu188).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cell Biology, Endocrinology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 79017
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus