Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma Irradiated Trash Bag
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17728477 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
55 x 36 in.
N. per confezione:
1 Ea.
10 Pk.
2 Pk.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) N. per confezione unitSize
17728477 55 x 36 in. 2 Pk. pezzi 50
17708477 55 x 36 in. 1 Ea. pezzi 100
17718477 55 x 36 in. 10 Pk. pezzi 10
17738477 55 x 36 in. 5 Pk. pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17728477 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore S3655CP2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-sterilized trash bags for pharmaceutical cleanrooms. Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination.
  • Packaged in an ISO6 cleanroom
  • 2 mil clear polyethylene
  • Each package includes a lot number for traceability
  • Certificates of Conformance and Irradiation sent with shipment
  • Packaged in Tyvek™/Mylar Chevron Peel Pouches
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità COC, Certificate of Irradiation
Tipo di chiusura None
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning
Da utilizzare con (apparecchiatura) Trash Bin
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
N. per confezione 2 Pk.
Metodo di sterilizzazione Gamma Irradiated
Spessore (sistema imperiale) 2 mil
Dimensioni (L x P) 55 x 36 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 55 in.
Larghezza (sistema imperiale) 36 in.
Product Type Cleanroom Bags
Capacità (sistema imperiale) 15 gal.
Capacità (sistema metrico) 56.9 L
Lunghezza (sistema metrico) 139.7 cm
Larghezza (sistema metrico) 91.4 cm
Spessore (sistema metrico) 0.05 mm