Learn More
Gamma-Lindane-13C6, TRC
Codice prodotto. 30472910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472910 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30472910 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL4659920.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico gamma-HCH-13C6
CAS 104215-85-2
Formula molecolare 13C6 H6 Cl6
Quantità 0.5 mg
Sinonimo (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-13C6, gamma-HCH 13C6
InChI Formula InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES Cl[13C@@H]1[13C@@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H]1Cl
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6-hexachloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexane
Molecular Weight (g/mol) 296.79
Peso formulazione 293.8802