Learn More
gamma-Octanoic lactone, 98%
Codice prodotto. 10765051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10765051 25 g Bottiglia in vetro 25g
10785221 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10765051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129400250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-50-7 | C8H14O2 | 142.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-50-7
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.2
Numero MDL MFCD00005402
InChI Key IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gamma-octalactone, 4-octanolide, 5-butyldihydrofuran-2 3h-one, octanolide-1,4, 2 3h-furanone, 5-butyldihydro, octan-4-olide, gamma-octanolactone, 8-oxo-5-octanolide, gamma-octanoic lactone, 5-butyltetrahydro-2-furanone
PubChem CID 7704
IUPAC Name 5-butyloxolan-2-one
SMILES CCCCC1CCC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico γ-Octanoic lactone
Nota nome 98%
Colore Colorless
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 234.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4430 to 1.4450
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.98
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid