Learn More
gamma-Octanolactone, 98%
Codice prodotto. 11433657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433657 100 g 100g
11423657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11433657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18142.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-50-7 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-50-7
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.198
Numero MDL MFCD00005402
InChI Key IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gamma-octalactone, 4-octanolide, 5-butyldihydrofuran-2 3h-one, octanolide-1,4, 2 3h-furanone, 5-butyldihydro, octan-4-olide, gamma-octanolactone, 8-oxo-5-octanolide, gamma-octanoic lactone, 5-butyltetrahydro-2-furanone
PubChem CID 7704
IUPAC Name 5-butyloxolan-2-one
SMILES CCCCC1CCC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico gamma-Octanolactone
Densità 0.981
Punti di ebollizione 233°C to 235°C
Punto d'infiammabilità 126°C (259°F)
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 100 g
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 98%