Learn More
gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone, 97%
Codice prodotto. 11475797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11475797 5 g 5g
11485797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24364.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1008-76-0 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1008-76-0
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00005398
InChI Key AEUULUMEYIPECD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo gamma-phenyl-gamma-butyrolactone, 4-phenylbutanolide, 4-phenyl-4-butanolide, 4-phenylbutyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-phenyl, 5-phenyldihydrofuran-2 3h-one, 4-phenyl-4-hydroxybutanoic acid lactone, 4,5-dihydro-5-phenyl-2 3h-furanone, .gamma.-phenyl-.gamma.-butyrolactone, .gamma.-phenylbutyrolactone
PubChem CID 13884
IUPAC Name 5-phenyloxolan-2-one
SMILES O=C1CCC(O1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Punto di fusione 35°C to 38°C
Densità 1.155
Punti di ebollizione 305°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 125169
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 97%