Learn More
Thermo Scientific™ gamma-Secretase Inhibitor II
61.78€ - 273.00€
Specifica
Descrizione Off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A cell-permeable, reversible and selective peptidomimetic inhibitor of --secretase
Formula molecolare C20H30N2O4
Peso formulazione 362.47
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15486599
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J64828.M^
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15476599
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J64828.#0
5 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Off-white
A cell-permeable, reversible and selective peptidomimetic inhibitor of --secretase
362.47
gamma-Secretase Inhibitor
-30°C to -10°C
C20H30N2O4
MW167
Solid