Learn More
Gamma-Terpinene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | gamma-Terpinene |
| CAS | 99-85-4 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C10 H16 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1,4-Cyclohexadiene','1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,4-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, Crithmene, Moslene, NSC 21448, gamma-Terpinene, γ-Terpinen, γ-Terpinene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C1=CCC(=CC1)C |
| IUPAC Name | 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diene |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.23 |
| Vedi altri risultati |