Learn More
gamma-Undecanolactone, 99%
Codice prodotto. 11362867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362867 500 mL 500mL
11352867 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16028.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-67-6 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-67-6
Formula molecolare C11H20O2
Molecular Weight (g/mol) 184.279
Numero MDL MFCD00005405
InChI Key PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
PubChem CID 7714
IUPAC Name 5-heptyloxolan-2-one
SMILES CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico gamma-Undecanolactone
Densità 0.949
Punti di ebollizione 164°C to 166°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità 156°C (312°F)
Indice di rifrazione 1.45
Quantità 500 mL
Beilstein 81943
Peso formulazione 184.28
Percent Purity 99%