Learn More
gamma-Valerolactone, TRC
Codice prodotto. 30451671
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451671 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451671 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV09145510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico gamma-Valerolactone
CAS 108-29-2
Formula molecolare C5 H8 O2
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Hydroxypentanoic acid lactone, 4-Hydroxyvaleric acid lactone, 4-Methyl-γ-butyrolactone, 4-Pentanolide, Tetrahydro-5-methyl-2-furanone, γ-Pentalactone, Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone
InChI Formula InChI=1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES CC1CCC(=O)O1
IUPAC Name 5-methyltetrahydrofuran-2-one
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Peso formulazione 100.0524