Learn More
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ Medium
Codice prodotto. 11594945 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
25mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11594945 25 mL 25mL
11584945 5 mL 5mL
11504955 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11594945 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17088602
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Engineered for better binding to rat and mouse IgG subclasses
  • Recombinant Protein G type 3 coupled to Sepharose CL-6B for easy binding and fast separation
  • More enhanced binding capabilities than GammaBind G at both laboratory and process scale
  • Yields up to 18mg/mL mouse IgG
  • Binds to all IgG subclasses from human, mouse, and rat; binds total IgG from guinea pig, rabbit, goat, cow, sheep, and horse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type GammaBind Plus Sepharose
Legante Recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region
Dimensione particelle 90 μm
Content And Storage 2°C to 8°C, 20% Ethanol
Quantità 25 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • GammaBind Plus Sepharose, 25 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.