Learn More
Ansell GAMMEX Latex Gloves
Codice prodotto. 16396841 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
Dimensione della confezione:
50 paia
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16396841 5.5 50 paia
16306851 6 50 paia
16316851 6.5 50 paia
16326851 7 50 paia
16336851 7.5 50 paia
16346851 8 50 paia
16356851 8.5 50 paia
16366851 9 50 paia
16376851 9.5 50 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 16396841 Fornitore Ansell N. del fornitore 330048055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40€
    43.13€ / 50 paia
    Risparmia 28.27€
    39% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
GAMMEX Latex Gloves are latex, powder-free surgical gloves combining optimal comfort, strength and tactile sensitivity.
  • Extra soft and sensitive yet robust surgical glove
  • Enhances comfort and fit to help reduce hand fatigue
  • Shaped finger pads improve fingertip sensitivity
  • Additional cleaning processes to minimize the risk of developing allergies and sensitivities
  • Tested for use with chemotherapy drugs and a wide range of chemicals
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Natural
Monouso Single-use
Finitura esterna Smooth
Finger Thickness (English) 8.66 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Specific
Uso per laboratorio/camera controllata Laboratory
Latex Free No
Materiale Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 7.87 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.20 ± 0.02 mm
Powdered Powder Free
Size 5.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 7.87 ± 0.79 in.
Spessore (sistema metrico) 0.20 ± 0.02 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm