Learn More
Ansell GAMMEX Latex Moisturizing Glove
Codice prodotto. 16326861
Cambia vista
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
16326861 7.5 50 paia
16386851 5.5 50 paia
16396851 6 50 paia
16306861 6.5 50 paia
16316861 7 50 paia
16336861 8 50 paia
16346861 8.5 50 paia
16356861 9 50 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16326861 Fornitore Ansell N. del fornitore 330049075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    68.00€ / 50 paia
    Risparmia 57.00€
    45% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
GAMMEX Latex Moisturizing Glove is a latex, powder-free surgical glove with a built-in moisturizer.
  • Helps keep skin moist and supple
  • Optimal grip in dry and damp conditions
  • Enhances comfort and fit to help reduce hand fatigue
  • Additional cleaning processes to minimize the risk of developing allergies and sensitivities
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Natural
Monouso Single-use
Finitura esterna Smooth
Finger Thickness (English) 8.66 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Specific
Uso per laboratorio/camera controllata Laboratory
Latex Free No
Materiale Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 7.87 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.20 ± 0.02 mm
Powdered Powder Free
Size 7.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 8.66 ± 0.79 in.
Spessore (sistema metrico) 0.22 ± 0.02 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm