Learn More
MedChemExpress Ganciclovir
Codice prodotto. 16441369
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16441369 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16441369 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY13637
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Ganciclovir (BW 759), a nucleoside analogue, is an orally active antiviral agent with activity against CMV. Ganciclovir also has activity in vitro against members of the herpes group and some other DNA viruses. Ganciclovir inhibits the in vitro replication of human herpes viruses (HSV 1 and 2, CMV) and adenovirus serotypes 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 22 and 28. Ganciclovir has an IC50 of 5.2 μM for feline herpesvirus type-1 (FHV-1).
Specifica
Peso molecolare 255.23 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Purezza 98.1%
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 60 mg/mL (235.08 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (6.54 mM∣Need ultrasonic)
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
CAS 82410-32-0
Sinonimo BW 759∣ 2'-Nor-2'-deoxyguanosine