Learn More
MedChemExpress Ganciclovir
Specifications
Specifications
| Peso molecolare | 255.23 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 98.1% |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 60 mg/mL (235.08 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (6.54 mM∣Need ultrasonic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 82410-32-0 |
| Sinonimo | BW 759∣ 2'-Nor-2'-deoxyguanosine |