Learn More
Ganciclovir, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15721779 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15721779 25 g 25g
15701779 1 g 1g
15711779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15721779 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461710250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82410-32-0
Formula molecolare C9H13N5O4
Molecular Weight (g/mol) 255.23
InChI Key IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ganciclovir, gancyclovir, cytovene, vitrasert, hydroxyacyclovir, ganciclovirum, zirgan, ganciclovir sodium, cymevene, hhemg
PubChem CID 3454
ChEBI CHEBI:465284
IUPAC Name 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-3H-purin-6-one
SMILES C1=NC2=C(N1COC(CO)CO)NC(=NC2=O)N
Spezifikation
Materiale o nome chimico Ganciclovir
Punto di fusione 251.0°C to 252.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3,14g/L (25°C).
Peso formulazione 255.23
Percent Purity 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ganciclovir
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Gefahrenhinweis
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
Sicherheitshinweis
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ganciclovir sodium
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.