Learn More
Ganciclovir, Mikromol™
Codice prodotto. 18041800
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18041800 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18041800 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0485.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ganciclovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ganciclovir
CAS 82410-32-0
Nomi componenti o analita Ganciclovir
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H13 N5 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert
InChI Formula InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
IUPAC Name 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-1H-purin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 255.23
Quantità 100 mg
Peso formulazione 255.0968 g/mol