Learn More
Ganciclovir, TRC
Codice prodotto. 18083130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18083130 1 g 1g
18050220 50 mg 50mg
17949739 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18083130 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG2350001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82410-32-0
Formula molecolare C9 H13 N5 O4
Molecular Weight (g/mol) 255.23
Sinonimo Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert, Valganciclovir Hydrochloride Imp. A (EP)
IUPAC Name 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-1H-purin-6-one
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Ganciclovir
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Peso formulazione 255.0968
Percent Purity >95%