Learn More
Ganciclovir Triacetate, Mikromol™
Codice prodotto. 18091710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18091710 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18091710 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0485.140025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ganciclovir Triacetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ganciclovir Triacetate
CAS 86357-14-4
Nomi componenti o analita Ganciclovir Triacetate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H19 N5 O7
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo N-[9-[[2-(Acetyloxy)-1-[(acetyloxy)methyl]ethoxy]methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide, N-Acetyl-di-O-acetyl Ganciclovir, Ganciclovir Triacetate, Triacetyl Ganciclovir
InChI Formula InChI=1S/C15H19N5O7/c1-8(21)17-15-18-13-12(14(24)19-15)16-6-20(13)7-27-11(4-25-9(2)22)5-26-10(3)23/h6,11H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,17,18,19,21,24)
SMILES CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)N1
IUPAC Name [2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-acetyloxypropyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 381.34
Quantità 25 mg
Peso formulazione 381.1284 g/mol