Learn More
R&D Systems™ GAPDH Primer
Codice prodotto. 18236213 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.2 mL
Dimensione della confezione:
0.20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18236213 0.2 mL 0.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18236213 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP171650SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.97€
    123.90€ / 0.2mL
    Risparmia 44.07€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Content And Storage -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Line Novus
Quantità 0.2 mL
Da utilizzare con (applicazione) ChIP
Tipo Primer
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.