Learn More
Thermo Scientific™ Gas Chromatography 3-Port SilFlow Device
Codice prodotto. 15297508 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1/Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15297508 1/Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15297508 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60201398
Spedizione stimata: 10-12-2026
Switch your GC without the need to vent using the Thermo Scientific™ 3-Port SilFlow™ Device.
Switch your GC without the need to vent using the Thermo Scientific™ 3-Port SilFlow™ Device. This device comprises a gas module with microfluidics and Thermo Scientific™ SilTite™ FingerTite fittings for easy set up and a reliable seal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo 3-Port SilFlow MCD
Descrizione 3-Port SilFlow MCD (0.25/0.32)
Quantità 1/Ea.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gas Chromatography Systems
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.